Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
PC501800-25G
APOSPC501800-25GEA 62.5 EUR
APOSPC501800-25G
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molecular Weight: 233,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780735
CAS-Nummer: 334792-52-8