Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
PC501961-1G PC501961-250MG PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA 105 EUR
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG APOSPC501961-5G
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Methyl-5-brom-2,3-difluorbenzoat
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Molecular Weight: 251,0249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026006
CAS-Nummer: 1150163-69-1