2,4-Dichlor-6-fluorchinazolin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 104 EUR
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichlor-6-fluorchinazolin 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formel: C₈H₃Cl₂FN₂
Molecular Weight: 217.0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954884
CAS-Nummer: 134517-57-0