5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 790 EUR
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22199299
CAS-Nummer: 1374659-41-2