6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 582 EUR
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₃ClF₃NO₂S
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699112
CAS-Nummer: 959996-58-8
UN: 3261
ADR: 8,III