2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC502422-10G
PC502422-1G
PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA
787
EUR
APOSPC502422-10G
APOSPC502422-1G
APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257230 CAS-Nummer: 1211515-00-2 |