Methyl-2-brom-6-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
Methyl-2-brom-6-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-brom-6-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000922
CAS-Nummer: 820236-81-5