Methyl-2-fluor-4-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-fluoro-4-iodobenzoate
PC502581-1G
PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA
115
EUR
APOSPC502581-1G
APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluor-4-iodbenzoat
Methyl-2-fluor-4-iodbenzoat
Formel:
C₈H₆FIO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11846098 CAS-Nummer: 204257-72-7 |