Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-fluoro-6-nitrobenzoate
PC502597-1G
APOSPC502597-1GEA 81.2 EUR
APOSPC502597-1G
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Methyl-2-fluoro-6-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₄
Molecular Weight: 199,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09880026
CAS-Nummer: 212189-78-1