4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
PC502658-25G PC502658-5G
APOSPC502658-25GEA 430 EUR
APOSPC502658-25G APOSPC502658-5G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 216,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05664270
CAS-Nummer: 320-36-5