Methyl-2-chlor-5-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-5-fluorbenzoesäuremethylester
PC502676-25G
PC502676-5G
APOSPC502676-25GEA
524
EUR
APOSPC502676-25G
APOSPC502676-5G
Methyl-2-chlor-5-fluorbenzoat
Methyl-2-chlor-5-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Molecular Weight: 188,59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06204207 CAS-Nummer: 647020-63-1 |