3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503009-1G PC503009-25G PC503009-5G
APOSPC503009-1GEA 87 EUR
APOSPC503009-1G APOSPC503009-25G APOSPC503009-5G
3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
3-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Molecular Weight: 232,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 710351-24-9