2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 21.9 EUR
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
2-Brom-5-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800737
CAS-Nummer: 1027513-65-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III