Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
PC5041-25G
PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA
764
EUR
APOSPC5041-25G
APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formel:
C₇H₃F₃N₂O₇S Molecular Weight: 338.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059068 CAS-Nummer: 54495-25-9 |