Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-chloro-4,5-difluorobenzoate, 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, methyl ester
PC50428-1G PC50428-5G PC50428-25G
APOSPC50428-1GEA 21.9 EUR
APOSPC50428-1G APOSPC50428-5G APOSPC50428-25G
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206.58 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10566827
CAS-Nummer: 128800-36-2