Methyl-2,4,6-trifluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2,4,6-trifluorobenzoate
PC50435-100G
PC50435-25G
PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA
277
EUR
APOSPC50435-100G
APOSPC50435-25G
APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorbenzoat 98%
Methyl-2,4,6-trifluorbenzoat
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190.1193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01090991 CAS-Nummer: 79538-28-6 |