4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxy-5-nitrobenzotrifluorid, 1-Methoxy-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
PC5050-100G PC5050-25G PC5050-500G
APOSPC5050-100GEA 129 EUR
APOSPC5050-100G APOSPC5050-25G APOSPC5050-500G
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol 99%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molecular Weight: 221,14 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007328
CAS-Nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 3261
ADR: 8,III