3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5051-1G
PC5051-5G
APOSPC5051-1GEA
183
EUR
APOSPC5051-1G
APOSPC5051-5G
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Ethoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₃ Molecular Weight: 233.98 g/mol Schmelzpunkt: 173…176 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056361 CAS-Nummer: 871332-96-6 |