3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 3-Methoxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC5052-5G
APOSPC5052-5GEA 134 EUR
APOSPC5052-5G
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 98%
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molecular Weight: 219.95 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08056362
CAS-Nummer: 871332-97-7