3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol 99%
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molecular Weight: 221,13 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010446
CAS-Nummer: 328-79-0
UN: 1759
ADR: 8,II