2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluorid, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluormethyl)benzol
PC5060-100G PC5060-10G PC5060-25G PC5060-5G
APOSPC5060-100GEA 143 EUR
APOSPC5060-100G APOSPC5060-10G APOSPC5060-25G APOSPC5060-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol 97%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molecular Weight: 221,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007099
CAS-Nummer: 394-25-2
UN: 1760
ADR: 8,III