2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 43.5 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure 98%
2,4,5-Trifluor-3-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Schmelzpunkt: 105…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153201
CAS-Nummer: 112811-65-1