2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5060W-1G PC5060W-250MG
APOSPC5060W-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5060W-1G APOSPC5060W-250MG
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril 97%
2-Methoxy-6-(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril
Formel: C₁₀H₈F₃NO₂
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 175204-03-2