3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC5062-1G
PC5062-25G
PC5062-5G
APOSPC5062-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5062-1G
APOSPC5062-25G
APOSPC5062-5G
3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid 95%
3-Chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molecular Weight: 225,5500 g/mol Siedepunkt: 206…208 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412202 CAS-Nummer: 401-93-4 |