2,3,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5-Trifluorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,3,5-Trifluorbenzolsulfochlorid, 2,3,5-Trifluorbenzol-1-sulfonylchlorid
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 219 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid 96%
2,3,5-Trifluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Molecular Weight: 230,59 g/mol
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08532462
CAS-Nummer: 914636-99-0
UN: 3261
ADR: 8,II