(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
PC5063C-1G PC5063C-5G
APOSPC5063C-1GEA 91.5 EUR
APOSPC5063C-1G APOSPC5063C-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure 99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
For determination of optical purities of alcohols or amines.
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
Siedepunkt: 111 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5