(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(+)-Mosher's Acid Chloride, (+)-MTPA-Cl, (S)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride
PC5063J-1G
PC5063J-250MG
APOSPC5063J-1GEA
192
EUR
APOSPC5063J-1G
APOSPC5063J-250MG
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formel:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Siedepunkt: 80 °C/14mmHg Dichte: 1,34 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00067105 CAS-Nummer: 20445-33-4 UN: 3265 ADR: 8,III |