(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 190 EUR
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molecular Weight: 252.62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044400
CAS-Nummer: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8 II