2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5063X-1G PC5063X-5G PC5063X-10G
APOSPC5063X-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5063X-1G APOSPC5063X-5G APOSPC5063X-10G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153203
CAS-Nummer: 175277-45-9