Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FNO₂S
Molecular Weight: 251,28 g/mol
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068133
CAS-Nummer: 175137-08-3