N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Methylamino)-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC5064R-1G PC5064R-250MG
APOSPC5064R-1GEA 395 EUR
APOSPC5064R-1G APOSPC5064R-250MG
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
N-Methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formel: C₇H₆F₃N₃O₂
Molecular Weight: 221,14 g/mol
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068118
CAS-Nummer: 175277-21-1