2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5065-1G PC5065-500MG PC5065-5G
APOSPC5065-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5065-1G APOSPC5065-500MG APOSPC5065-5G
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole 97%
2-(Methylamino)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₄H₄F₃N₃S
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042321
CAS-Nummer: 25366-22-7