2,3,5-Trifluoriodbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2,5-Trifluoro-3-iodobenzene
PC5066-1G PC5066-5G
APOSPC5066-1GEA 132 EUR
APOSPC5066-1G APOSPC5066-5G
2,3,5-Trifluoriodbenzol
2,3,5-Trifluoriodbenzol
Formel: C₆H₂F₃I
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08532463
CAS-Nummer: 622379-51-5