α,α,α-Trifluor-o-xylol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Methylbenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)toluol
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluor-o-xylol 97%
α,α,α-Trifluor-o-xylol
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160.14 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C
Dichte: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153204
CAS-Nummer: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3 III