α,α,α-Trifluor-p-xylol 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)toluol, 1-Methyl-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Methylbenzotrifluorid
PC5067C-25G PC5067C-5G PC5067C-100G
APOSPC5067C-25GEA 132 EUR
APOSPC5067C-25G APOSPC5067C-5G APOSPC5067C-100G
α,α,α-Trifluor-p-xylol 96+%
α,α,α-Trifluor-p-xylol
Formel: C₈H₇F₃
Molecular Weight: 160,14 g/mol
Siedepunkt: 129 °C
Dichte: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075476
CAS-Nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
UN: 1993
ADR: 3,III