Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 60.9 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Formel: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Molecular Weight: 327.1 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C/0.8mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219777
CAS-Nummer: 175203-81-3