Methyldifluoracetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 29 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Methyldifluoracetat 97%
Methyldifluoracetat
Formel: C₃H₄F₂O₂
Molecular Weight: 110.06 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039276
CAS-Nummer: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III