Methyl-2,6-difluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2,6-difluorobenzoate
PC5075E-100G
PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA
80
EUR
APOSPC5075E-100G
APOSPC5075E-25G
Methyl-2,6-difluorbenzoat 97%
Methyl-2,6-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 203…204 °C Dichte: 1,281 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051778 CAS-Nummer: 13671-00-6 |