Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
PC5076-25G
PC5076-5G
PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA
72.5
EUR
APOSPC5076-25G
APOSPC5076-5G
APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat 98%
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₁₀H₆F₆O₂ Siedepunkt: 85…87 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052317 CAS-Nummer: 26107-80-2 |