3-Fluor-o-anisidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-2-methoxyanilin, 2-Amino-6-fluoranisol, 3-Fluor-2-anisidin
PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluor-o-anisidin 97%
3-Fluor-o-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Molecular Weight: 141,15 g/mol
Siedepunkt: 94 °C/10mmHg
Dichte: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007759
CAS-Nummer: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III