2-Amino-6-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G
PC5087-1G
PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA
79.9
EUR
APOSPC5087-10G
APOSPC5087-1G
APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorphenol 97%
2-Amino-6-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127.12 g/mol Schmelzpunkt: 140 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08532465 CAS-Nummer: 53981-25-2 |