Methyl-2-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluorbenzoesäuremethylester
PC5088-100G
PC5088-250G
PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA
43.5
EUR
APOSPC5088-100G
APOSPC5088-250G
APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₇FO₂ Siedepunkt: 109…110 °C/35mmHg Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017913 CAS-Nummer: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |