Methyl-4-fluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorbenzoesäuremethylester
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.8 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Methyl-4-fluorbenzoat 97%
Methyl-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Siedepunkt: 90…92 °C/20mmHg
Dichte: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017959
CAS-Nummer: 403-33-8
EINECS: 206-956-7