Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 106 EUR
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat 97%
Methyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel: C₃H₃F₃O₄S
Molecular Weight: 192.11 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C
Dichte: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144316
CAS-Nummer: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8+3 II