3,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G
PC51005-5G
PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA
49.3
EUR
APOSPC51005-25G
APOSPC51005-5G
APOSPC51005-100G
3,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol 96%
3,5-Dibrom-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₃Br₂F₃ Molecular Weight: 303.90 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00526219 CAS-Nummer: 401-84-3 |