6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC510062-1G
PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA
591
EUR
APOSPC510062-1G
APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(3,5-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel:
C₁₂H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115470 CAS-Nummer: 898404-56-3 |