5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(4-Fluorophenyl)nicotinaldehyde
PC510073-1G PC510073-5G
APOSPC510073-1GEA 169 EUR
APOSPC510073-1G APOSPC510073-5G
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd 97%
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel: C₁₂H₈FNO
Molecular Weight: 201.2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093924
CAS-Nummer: 381684-96-4