6-(3,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC510077-1G PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA 397 EUR
APOSPC510077-1G APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
6-(3,4-Difluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel: C₁₂H₇F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 898404-54-1