2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC5101-25G PC5101-5G PC5101-100G
APOSPC5101-25GEA 72.5 EUR
APOSPC5101-25G APOSPC5101-5G APOSPC5101-100G
2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
Formel: C₈H₃F₅O
Molecular Weight: 210,1000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319993
CAS-Nummer: 845823-12-3