Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetate
PC510106-5G
APOSPC510106-5GEA
55.1
EUR
APOSPC510106-5G
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Methyl-4-bromo-2-fluorophenylacetate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Molecular Weight: 247,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483545 CAS-Nummer: 193290-19-6 |